Merck
8.41636
2-Aminoethyldiphenyl borate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminoethyldiphenyl borate, Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16BNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-366-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
description
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
form
powder
mp
189-194 °C
SMILES string
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Investigating the Potentiation Effect of 2-APB on CRAC Channels: This study focused on the dual actions of 2-APB, which can potentiate and inhibit calcium influx via CRAC channels, aiming to unravel the underlying mechanisms (X Xu, SA Syed, T Xu - Biophysical Journal, 2015).
  • Inhibitory Effects of 2-Aminoethoxydiphenyl Borate (2-APB) on Three KV1 Channel Currents: Explores 2-APB′s role as a multitarget compound with potential as a drug precursor, highlighting its effects on KV1 channel currents (W Zhao, et al. - Molecules, 2023).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Codes de danger