D45606
3-(Dibutylamino)propylamine
98%
Synonyme(s) :
N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4463 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)CCCN
InChI
1S/C11H26N2/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
KYCGURZGBKFEQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter