Documents
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.12
Numéro Beilstein :
112646
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Point d'ébullition
229 °C/32 mmHg (lit.)
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
Clé InChI
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable