Documents
D24404
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
98%
Synonyme(s) :
DAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro Beilstein :
108513
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
117-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
Clé InChI
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup