Documents
D146609
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanisole
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
193 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter