D103004
1,2-Diformylhydrazine
97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
Clé InChI
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron