Principaux documents
CLS9903
Chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK®
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
cap (universal)
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 9903
Adéquation
suitable for (scale-up cell culture)
Description générale
  • Ce produit est idéal pour la mise à échelle des cultures cellulaires.
  • Les chambres de culture produisent des rendements dans la plage de 107 à 109 cellules
  • Des solutions utiles pour remplacer plusieurs flacons roulants ou flacons spinner.
  • Résistance mécanique et intégrité structurale élevées
  • Test de résistance aux fuites sur 100 % des unités
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène, présentant une faible contamination particulaire liée aux méthodes de fabrication
  • Faciles à utiliser grâce aux larges ouvertures avec bouchons vissés à évent
  • Les ports de remplissage de 26 mm de largeur permettent d′accéder directement au fond de la chambre, avec plus de flexibilité pour le transfert stérile de milieux et de cultures.
Informations légales
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.