CBR01597
trans-4-(1-Pyrrolidinyl)tetrahydro-3-furanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
N[C@H]1COC[C@@H]1N2CCCC2
InChI
1S/C8H16N2O/c9-7-5-11-6-8(7)10-3-1-2-4-10/h7-8H,1-6,9H2/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
MPUPFMVCVAXZKQ-YUMQZZPRSA-N