Key Documents
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H33NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.44
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
Clé InChI
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2