Principaux documents
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
Synonyme(s) :
3-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro Beilstein :
2041515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
Clé InChI
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves