Principaux documents
C82159
Sigma-Aldrich
Cinnoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable