C70606
4-Chlororesorcinol
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
147 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves