Key Documents
C60201
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.56
Numéro Beilstein :
1963952
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
George S Slyusarev et al.
Current biology : CB, 30(7), 1292-1298 (2020-02-23)
Orthonectida is a small, rare, and in many aspects enigmatic group of organisms with a unique life cycle and a highly simplified adult free-living stage parasitizing various marine invertebrates [1, 2]. Phylogenetic relationships of Orthonectida have remained controversial for a