BR781415
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Synonyme(s) :
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
colorless wells
polypropylene
Description
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781415
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
48 well
Volume
0.2 mL
Volume de travail
200 μm
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls