BR464713
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 3
Synonyme(s) :
Filter, Filter funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 464713
Capacité
75 mL
Diam. du filtre
4.5 cm
Dimension de pores
16-40 μm