Principaux documents
BR144388
BRAND® stopper
red rubber, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
red rubber
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144388
Hauteur
25 mm
Diam. du fond
17 mm
Diam. de la partie supérieure
22 mm
Catégories apparentées
Description générale
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG