BR128748
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PFA cap
round translucent PFA bottle
Joint
Joints threaded neck (S40)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 128748
Diam. du flacon × H
61 mm × 140 mm
Capacité
250 mL