Merck
B9407
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 1,000 mL, translucent, with cap, pack of 6 ea
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0032, laboratory container, vessel
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries