BR114817
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 15 mL, without base, non-sterile
Synonyme(s) :
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
screw top cap
translucent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
without base
Conditionnement
pack of 750
Fabricant/nom de marque
BRAND 114817
Volume
15 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
- Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
- Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
- Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
- Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
- γ-ray sterilized.
Les clients ont également consulté
Articles
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.