BLN00049
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Brc1ccc2[nH]ncc2n1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-6-2-1-4-5(9-6)3-8-10-4/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
QWLXNBNVCRSNEX-UHFFFAOYSA-N