BAF451000000
Scienceware® gel incubating tray
W × L 1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F45100-0000
Larg. × L
1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
Catégories apparentées
Description générale
- Includes attached lid to protect against spillage
- Trays are stackable, reclosable and reusable
- Molded of polypropylene
- Autoclavable at 121°C (250°F)