Key Documents
B7252
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthoic acid
≥98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
  • Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
  • Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
  • Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
  • Probes for human cytochrome P450 enzymes
  • Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable