206547
4-Iodobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Iodobenzoic acid, Iodobenzene-4-carboxylic acid, p-Iodobenzenecarboxylic acid, p-Iodobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
270-273 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable