Key Documents
B59179
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.46
Numéro Beilstein :
508506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.597 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>233.6 °F
Point d'éclair (°C)
> 112 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter