W201502
Sodium alginate
Synonyme(s) :
Alginic acid sodium salt from brown algae, Algin, Sodium alginate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Clé InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.
- Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
L'ingénierie tissulaire permet de fabriquer des cultures de tissus à partir de supports, de cellules vivantes et de molécules biologiquement actives en simulant le microenvironnement de l'organisme pour réparer ou remplacer un tissu endommagé.
L'ingénierie tissulaire permet de fabriquer des cultures de tissus à partir de supports, de cellules vivantes et de molécules biologiquement actives en simulant le microenvironnement de l'organisme pour réparer ou remplacer un tissu endommagé.