A6928
4-Aminobenzoic acid sodium salt
≥99%, powder
Synonyme(s) :
PABA, Sodium 4-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
300 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[Na].Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3