Key Documents
A5898
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzylphosphonic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3