A19202
2-Acetylphenanthrene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
144-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
Clé InChI
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable