Key Documents
94660
Sigma-Aldrich
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.71
Numéro Beilstein :
3693622
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0%
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2