Principaux documents
929948
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C21H40O4
Poids moléculaire :
395.55
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥-98% (CP)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C