Key Documents
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3