923370
6-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)pyrimidine-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1=CC(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=NC=N1)=O
Clé InChI
KPRKKGKAXJYQFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Similar linkers in this series:
923311
923338
923419
923346
923427
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable