920495
2-(6-(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)pyrazin-2-yl)acetic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(OC(N1CC(C2=CN=CC(CC(O)=O)=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-9(8-17)11-6-15-5-10(16-11)4-12(18)19/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
AIWAVIOLLBXRFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Similar linkers in this series:
920487
920576
920584
ADV638390284
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable