Key Documents
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Synonyme(s) :
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
105-108 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhe Dong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(43), 12664-12668 (2015-09-04)
Reported herein is a palladium/norbornene-catalyzed ortho-arene acylation of aryl iodides by a Catellani-type C-H functionalization. This transformation is enabled by isopropyl carbonate anhydrides, which serve as both an acyl cation equivalent and a hydride source.