916323
Bioactive glass powder
58S, ≥98%, ≤10 μm particle size
Synonyme(s) :
Bioglass ceramics, Silica glass
About This Item
Produits recommandés
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3