915335
Bioactive glass powder
77S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
Synonyme(s) :
Bioglass ceramics, Silica glass
About This Item
Produits recommandés
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3