771937
Platinum
nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis)
Synonyme(s) :
Platinum black, Platinum element
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9% (metals basis)
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
200 nm (SEM)
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.