912271
(4-((((2-Bromoethyl)carbamoyl)oxy)methyl)phenyl)boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Benzyl boronate tag, Bromo boronic acid nuclear tag, Nucleus-targeting probe building block
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable