905925
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2
≥95%
Synonyme(s) :
Ritter fluorination catalyst
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(C=C1)=NC2=C1C=CC3=CC=C[N]([Pd]45[N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6C8=CC=CC=[N]84)=C32
Application
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable