900820
Polycaprolactone
viscosity 1.7 dL/g
Synonyme(s) :
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 17
About This Item
Produits recommandés
Forme
chunks
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.5 Residual monomer (GC)
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤100 ppm Tin (AAS)
Viscosité inhérente
1.5-1.9 dL/g
Viscosité
1.7 dL/g
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clé InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.