Documents
900680
Sigma-Aldrich
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Matériaux
silica gel (irregular particle shape)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Caractéristiques
endcapped
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimension de pores
60 Å pore diameter
Capacité
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
Masse volumique apparente
732 g/L (typical tap density)
Application
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
Compatibilité
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Informations légales
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable