900551
Graphene
amine functionalized, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composition
Carbon, >75%
Nitrogen, >2.5%
Groupe fonctionnel
amine
Catégories apparentées
Description générale
- Functionalization agent: Octadecylamine.
- Solubility: Organic solvent.
- Thickness: 1-5 layers.
- Lateral size : 0.5-5 μm.
Application
- Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
- Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
- Hydrophobic surface.
- Lubrication.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials