862126
3,4-Dehydro-DL-proline
98%
Synonyme(s) :
(±)-2,5-Dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, (±)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)
Clé InChI
OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable