861677
DL-Cysteine
for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Cysteine, technical grade
Qualité
technical grade
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique