C8755
L-Cystine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(R,R)-3,3′-Dithiobis(acide 2-aminopropionique)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Cystine, ≥98% (TLC), crystalline
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
white to off-white
Pf
>240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable