Key Documents
858463
Sigma-Aldrich
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
234-235 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Clé InChI
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
Application
Promotes cell division.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable