Principaux documents
793841
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoroacetophenone
Synonyme(s) :
α,α-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, Difluoromethyl phenyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Densité
1.180±0.06 g/mL
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Clé InChI
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C
Contenu apparenté
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.