Key Documents
700487
Sigma-Aldrich
Ethyl propiolate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl acetylenecarboxylate-13C3
About This Item
Formule linéaire :
H13C≡13C13CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
120 °C
Densité
0.997 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
Clé InChI
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C