Principaux documents
791695
Sigma-Aldrich
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D3H8NO4
Poids moléculaire :
200.21
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
Clé InChI
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable