Key Documents
78080
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro Beilstein :
4723424
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable